Learn More
3-hydroxy-2-méthyl-4-pyrone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10456812 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10456812
Marque: Thermo Scientific Acros 121550050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 118-71-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-71-8
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Numéro MDL MFCD00006578
Clé InChI XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl
CID PubChem 8369
ChEBI CHEBI:69438
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 164°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 170°C (100.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 % min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 5777
Informations sur la solubilité Solubility in water: 12g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and propylene glycol,sparingly soluble in benzene and ether
Nom IUPAC 3-hydroxy-2-méthylpyran-4-one
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.