Learn More
3-Hydroxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| Poids de la formule | 162.0528 |
| Pourcentage de pureté | >95% |