Learn More
3-Hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde, Mikromol™
Code produit 17902306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17902306 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17902306 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3563.110025
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-Hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isovanillin
CAS 621-59-0
Noms d’analytes ou de composants Isovanillin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy-, Isovanillin (6CI), p-Anisaldehyde, 3-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-5-formylphenol, 3-Hydroxy-4-anisaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenol, 5-Formylguaiacol, Isovanillic aldehyde, NSC 82996
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1O
Nom IUPAC 3-hydroxy-4-méthoxybenzaldémol
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Quantité 25 mg
Poids de la formule 152,0473 g/mol