Learn More
3-Hydroxy-4-nitro-3H-isobenzofuran-1-one, Mikromol
Code produit 30458126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30458126 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458126 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3641.190025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-Hydroxy-4-nitro-3H-isobenzofuran-1-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-nitro-3H-isobenzofuran-1-one
CAS 39830-64-3
Noms d’analytes ou de composants 3-Hydroxy-4-nitro-3H-isobenzofuran-1-one
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H5 N O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-hydroxy-4-nitro- (9CI, ACI), 3-Hydroxy-4-nitro-1(3H)-isobenzofuranone (ACI), 3-Hydroxy-4-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 3-Hydroxy-4-nitro-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-Hydroxy-4-nitrophthalide
Formule InChI InChI=1S/C8H5NO5/c10-7-4-2-1-3-5(9(12)13)6(4)8(11)14-7/h1-3,8,11H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OC1OC(=O)c2cccc(c12)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 3-hydroxy-4-nitro-3H-2-benzofuran-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 195.129
Quantité 25 mg
Poids de la formule 195,0168 g/mol