Learn More
3-hydroxy-4-nitrobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4228722 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10556040
Marque: Thermo Scientific Acros 168560010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 704-13-2 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 704-13-2
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00007109
Clé InChI AUBBVPIQUDFRQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitro-benzaldehyde, 4-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 3-formyl-6-nitrophenol, acmc-1bm06, ksc495a6r, 3-hydroxy-4-nitro benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
CID PubChem 69712
Nom IUPAC 3-hydroxy-4-nitrobenzaldéhyde
SMILES OC1=CC(C=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 131.0°C to 134.0°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(NO2)CHO
Quantité 1 g
Beilstein 08,62
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.