Learn More
3-Hydroxy-N-méthyl-3-(thiophén-2-yl)propanamide, Mikromol™
Code produit 30051531
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051531 25 mg 25mg
17989594 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051531 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1122.220025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-Hydroxy-N-méthyl-3-(thiophén-2-yl)propanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-N-methyl-3-(thiophen-2-yl)propanamide
CAS 603996-87-8
Noms d’analytes ou de composants 3-Hydroxy-N-methyl-3-(thiophen-2-yl)propanamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H11 N O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-Hydroxy-N-methyl-3-(2-thienyl)propanamide, 2-Thiophenepropanamide, beta-hydroxy-N-methyl-
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO2S/c1-9-8(11)5-6(10)7-3-2-4-12-7/h2-4,6,10H,5H2,1H3,(H,9,11)
SMILES CNC(=O)CC(O)c1cccs1
Nom IUPAC 3-hydroxy-N-méthyl-3-thiophène-2-ylpropanamide
Poids moléculaire (g/mol) 185.24
Quantité 25 mg
Poids de la formule 185.051 g/mol