Learn More
3'-hydroxyacétophénone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-144239 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 10687201
Marque: Thermo Scientific Acros 411910050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 121-71-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-71-1
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00002298
Clé InChI LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-hydroxyacetophenone, 3-hydroxyacetophenone, 1-3-hydroxyphenyl ethanone, m-hydroxyacetophenone, 3-acetylphenol, 1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-hydroxyphenyl, m-acetylphenol, 3-hydroxy acetophenone, 3-acetophenol
CID PubChem 8487
Nom IUPAC 1-(3-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Hydroxyacetophenone
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 94.0°C to 97.0°C
Couleur Beige à marron
Point d’ébullition 296.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 08, 86
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline