Learn More
3-Hydroxypyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10122920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10122920
Marque: Thermo Scientific Acros 121851000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-00-2 | C5H5NO | 95.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-00-2
Formule moléculaire C5H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 95.1
Numéro MDL MFCD00006378
Clé InChI GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 3-pyridol, 3-pyridone, 3-oxopyridine, beta-hydroxypyridine, m-hydroxypyridine, 3-pyridyl alcohol, 3-hydoxypyridine, unii-4kbe4p5b6s
CID PubChem 7971
Nom IUPAC pyridine-3-ol
SMILES C1=CC(=CN=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxypyridine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 123.0°C to 130.0°C
Couleur Beige à marron
Point d’ébullition 180.0°C (22.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 21, 46
Fieser 01,486
Informations sur la solubilité Solubility in water: 33g/L water (20°C).
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxypyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.