Learn More
3-Hydroxypyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxypyridine |
| Point de fusion | 125°C to 128°C |
| Point d’ébullition | 180°C (22 mmHg) |
| Point d’éclair | 173°C (343°F) |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 105699 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 95.1 |
| Pourcentage de pureté | 98% |