Learn More
3-Hydroxytyrosol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327646 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327646 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DRECA14253300
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxytyrosol
CAS 10597-60-1
Noms d’analytes ou de composants Hydroxytyrosol
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C8 H10 O3
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Formule InChI InChI=1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
SMILES OCCc1ccc(O)c(O)c1
Nom IUPAC 4-(2-hydroxyéthyl)benzène-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 154.16
Quantité 50 mg
Poids de la formule 154,063 g/mol