Learn More
Sel disodique de phosphate de 3-indoxyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7041865
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15423299
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60552.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Un substrat histochimique pour la phosphatase alcaline
A histochemical substrate for alkaline phosphatase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3318-43-2
Formule moléculaire C8H6NNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 257.092
Numéro MDL MFCD00040646
Clé InChI WCSKWBKPKXJWEG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 3-indoxyl phosphate disodium salt, disodium indol-3-yl phosphate, indol-3-yl sodium phosphate, disodium 1h-indol-3-yl phosphate, unii-p1w2d6403e, indoxylphosphate, disodium salt, sodium 1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol, dihydrogen phosphate ester , disodium salt, ip, na2, 3-indoxyl phosphate
CID PubChem 76830
Nom IUPAC Disodium ; phosphate de 1H-indol-3-yle
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Indoxyl phosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Poids de la formule 257.09
Forme physique Poudre