Learn More
Sel de potassium de sulfate de 3-indoxyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Indoxyl sulfate potassium salt |
| Point de fusion | 165°C (decomposition) |
| Quantité | 0.25 g |
| Beilstein | 3921324 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 251.31 |
| Pourcentage de pureté | 97% |