Learn More
3-iodo-1-phénylpropane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7035696
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15470208 1 g 1g
15480208 5 g 5g
15490208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 15470208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53420.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4119-41-9 | C9H11I | 246.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4119-41-9
Formule moléculaire C9H11I
Poids moléculaire (g/mol) 246.09
Numéro MDL MFCD00019036
Clé InChI RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-iodo-3-phenylpropane, 3-iodopropyl benzene, benzene, 3-iodopropyl, g-phenyl propyliodine, 3-phenylpropyl iodide, l-iodo-3-phenylpropane, acmc-20aou9, 3-phenyl-1-iodopropane, phch2ch2ch2i, 3-iodo-1-phenylpropane
CID PubChem 138121
Nom IUPAC 3-iodopropylbenzène
SMILES ICCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-1-phenylpropane
Densité 1.53
Point d’éclair 110°C (230°F)
Formule linéaire C6H5(CH2)3I
Indice de réfraction 1.582
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 246.09
Pourcentage de pureté 97%