Learn More
3-Iodo-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7055260
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15410679
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63789.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 70-78-0 | C9H10INO3 | 307.09 g/mol
3-iodo-l-tyrosine is used in the inhibition of tyrosine hydroxylase. 3-iodo-L-tyrosine is used in the rapid induction of prolactin secretion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-iodo-l-tyrosine est utilisée dans l’inhibition de la tyrosine hydroxylase. La 3-iodo-L-tyrosine est utilisée dans l’induction rapide de la sécrétion de prolactine.
Solubilité
Soluble dans l’acide aqueux dilué et dans une base aqueuse diluée.
Remarques
Photosensible. À conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de la lumière, de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-78-0
Formule moléculaire C9H10INO3
Poids moléculaire (g/mol) 307.09
Numéro MDL MFCD00002608
Clé InChI UQTZMGFTRHFAAM-JLDDOWRYNA-N
Synonyme 3-iodo-l-tyrosine, h-tyr 3-i-oh, 3-iodo-tyrosine, monoiodotyrosine, iodotyrosine, 3-monoiodo-l-tyrosine, l-tyrosine, 3-iodo, s-2-amino-3-4-hydroxy-3-iodophenyl propanoic acid, 3-iodotyrosine, 3-iodo-4-hydroxyphenylalanine
CID PubChem 439744
ChEBI CHEBI:27847
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-iodophényl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-L-tyrosine
Point de fusion 210°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 2941266
Informations sur la solubilité Soluble in dilute aqeous acid and dilute aqeous base.
Quantité 1 g
Poids de la formule 307.09
Sensibilité Light sensitive
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre