Learn More
Acide 3-iodobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414513
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11414513
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11515.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 618-51-9 | C7H5IO2 | 248.019 g/mol
3-Iodobenzoic acid is used in solid phase synthesis of γ-turn mimetic library. It is used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-iodobenzoïque est utilisé dans la synthèse en phase solide de la bibliothèque mimétique de γ-turn. Il est également utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Les matières incompatibles sont les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-51-9
Formule moléculaire C7H5IO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.019
Numéro MDL MFCD00002496
Clé InChI KVBWBCRPWVKFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-iodobenzoic acid, benzoic acid, 3-iodo, 3-iodo-benzoic acid, benzoic acid, m-iodo, 3-iodobenzoicacid, 3-carboxyiodobenzene, 3-iodo benzoic acid, pubchem3925, acmc-209mwv, meta-carboxy iodo-benzene
CID PubChem 12060
Nom IUPAC Acide 3-iodobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodobenzoic acid
Point de fusion 186°C to 188°C
Quantité 10 g
Beilstein 971088
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform and Methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 248.02
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.