Learn More
3-iodobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10049051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
Code produit. 10049051
Marque: Thermo Scientific Acros 368600010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 69113-59-3 | C7H4IN | 229.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69113-59-3
Formule moléculaire C7H4IN
Poids moléculaire (g/mol) 229.02
Numéro MDL MFCD00079762
Clé InChI BGARPMGQRREXLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-iodobenzonitrile, 3-iodo-benzonitrile, benzonitrile, 3-iodo, 1-cyano-3-iodobenzene, 3-iodobenzenecarbonitrile, pubchem3935, 3-cyanoiodobenzene, 3-iodobenzonitrile, ksc358g7h, acmc-1b930
CID PubChem 144341
Nom IUPAC 3-iodobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodobenzonitrile
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 39.0°C to 44.0°C
Point d’éclair >100°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 229.02
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Iodobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.