Learn More
3-Iodophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081253
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11489073
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11155.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 626-02-8 | C6H5IO | 220.009 g/mol
3-Iodophenol is used in esterification, electrophilic aromatic substitution, alkylation, nucleophilic aromatic substitution, Mitsunobu, transition metal-catalyzed cross-coupling, acylation, and oxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-Iodophénol est utilisé dans les réactions d’estérification, de substitution aromatique électrophile, d’alkylation, de substitution aromatique nucléophile, de Mitsunobu, de couplage croisé catalysé par des métaux de transition, d’acylation et d’oxydation.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière, garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-02-8
Formule moléculaire C6H5IO
Poids moléculaire (g/mol) 220.009
Numéro MDL MFCD00002261
Clé InChI FXTKWBZFNQHAAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-iodophenol, phenol, 3-iodo, m-hydroxyiodobenzene, 3-jodphenol, phenol, m-iodo, 3-jodphenol german, m-jodphenol, 3-iodo-phenol, 5-iodophenol, pubchem3968
CID PubChem 12272
ChEBI CHEBI:33439
Nom IUPAC 3-iodophénol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodophenol
Point de fusion 38°C to 43°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 10 g
Beilstein 2039304
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 220.01
Pourcentage de pureté 98%