Learn More
3-isochromanone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 17231146 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 17231146
Marque: Thermo Scientific Acros 370130050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4385-35-7
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Clé InChI ILHLUZUMRJQEAH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-3-one
SMILES O=C1CC2=CC=CC=C2CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Isochromanone
Point de fusion 83.0°C to 86.0°C
Quantité 5 g
Beilstein 17, V,10, 19
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 148.16