Learn More
(3 -isocyanatopropyl)triéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485333 25 g 25g
11475333 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485333 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12890.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24801-88-5 | C10H21NO4Si | 247.366 g/mol
It finds its application as a component in hybrid organic/inorganic urethanes. It is also used in the synthesis of a polymer surface containing covalently attached triethoxysilane functionality: adhesion to glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme composant des uréthanes organiques/inorganiques hybrides. Il est également utilisé dans la synthèse de surface polymère contenant une fonction triéthoxysilane avec liaison covalente : adhérence au verre.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Ne pas conserver à proximité des alcools, des amines, des agents oxydants et de l’eau/humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24801-88-5
Formule moléculaire C10H21NO4Si
Poids moléculaire (g/mol) 247.366
Numéro MDL MFCD00051459
Clé InChI FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes
CID PubChem 90613
Nom IUPAC triéthoxy(3-isocyanatopropyl)silane
SMILES CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 238°C
Nom chimique ou matériau (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane
Quantité 25 g
Point d’éclair 77°C (170°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.421
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.99
Formule linéaire (CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2NCO
Numéro UN UN2927
Beilstein 4404652
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 247.37
Pourcentage de pureté 95%