Learn More
Clinisafe™ 3 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
94.25€
Spécification
Capacité (métrique) | 3 L |
---|---|
Certifications/Conformité | Réglementation du Royaume-Uni |
Couleur | Gris |
Dimensions (L x l x H) | 314 x 630 x 783 mm |
Quantité | 20/Carton |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17641645
|
Clinisafe™
50102415 |
Rouge |
94.25€
20 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17651645
|
Clinisafe™
50102430 |
Jaune |
94.25€
20 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Clinisafe™ offer a sustainable clinical waste management solution into the market, that reduces your carbon footprint and helps you on the road to net zero.
- The 3 Liter Clinisafe™ container is specifically designed to enable the safe disposal of non-sharps clinical waste. Clinisafe™ Clinical Waste Container range has been designed to hold anatomical and laboratory waste.
- Features and benefits
- Made from low carbon footprint recycled material
- Disposal of used NSP containers
- Large fill area
- Temporary and final closure feature
Spécification
3 L | |
Gris | |
20/Carton | |
Conteneur à déchets |
Réglementation du Royaume-Uni | |
314 x 630 x 783 mm | |
Élimination sûre des déchets cliniques non tranchants |