Learn More
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480148 25 g 25g
11490148 100 g -
11400158 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23726.14
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196.336 g/mol
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane is used as a capping molecule for cadmium sulphide nanocrystals. It is used in the preparation of multi-walled carbon nanotubes and bilayer modified gold electrode. It acts as a linker molecule used in the preparation of gold multilayers and as a molecular adhesive in the fabrication of vapor-deposited gold electrodes on glass substrates. It is also used as a precursor for silica.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (3-mercaptopropyl)triméthoxysilane est utilisé comme molécule de coiffage pour les nanocristaux de sulfure de cadmium. Il est utilisé dans la préparation de nanotubes de carbone à parois multiples et d’une électrode d’or bicouche modifiée. Il agit en tant que molécule liante utilisée dans la préparation de multicouches d’or et comme adhésif moléculaire dans la fabrication d’électrodes d’or déposées par la vapeur sur des substrats de verre. Il est également utilisé comme précurseur de la silice.
Solubilité
Miscible avec le méthanol, l’éthanol, l’isopropanol, l’acétone, le benzène, le toluène et le xylène.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les alcools et l’eau. Se décompose dans l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4420-74-0
Formule moléculaire C6H16O3SSi
Poids moléculaire (g/mol) 196.336
Numéro MDL MFCD00004901
Clé InChI UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
CID PubChem 20473
Nom IUPAC 3-triméthoxysilylpropane-1-thiol
SMILES CO[Si](CCCS)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 213°C to 215°C
Nom chimique ou matériau (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Point de fusion <-50°C
Quantité 25 g
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.443
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 1.05
Formule linéaire (CH3O)3Si(CH2)3SH
Numéro UN UN3082
Beilstein 2038119
Informations sur la solubilité Miscible with methanol,ethanol,isopropanol,acetone,benzene,toluene and xylene.
Poids de la formule 196.34
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane