Learn More
3-(méthacryloyloxy)propyltriméthoxysilane, 97 %
Code produit 11395119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395119 500 g 500g
15493157 50 g 50g
11385119 100 g 100g
15403167 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11395119 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17714.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.32€
    135.65€ / 500g
    Économisez 33.67€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 2530-85-0 | C10H20O5Si | 248,35 g/mol
Le 3-(méthacyloyloxy)propyltriméthoxysilane (MPS) agit comme un comonomère fonctionnel, qui est utilisé pour préparer le latex de polystyrène contenant du silanol par polymérisation en stérilisation. Il est utilisé dans la préparation de polymères en association avec d’autres monomères tels que l’acétate de vinyle, l’acide acrylique et l’acide méthylique utilisés dans les revêtements, les adhésifs et les agents d’étanchéité, ce qui offre une excellente adhérence et durabilité. Les matériaux composites en polyester non saturé en utilisant le MPS améliorent la propriété mécanique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 3-(méthacryloyloxy)propyltriméthoxysilane (MPS) agit comme un comonomère fonctionnel qui est utilisé pour préparer le latex de polystyrène ayant du silanol par polymérisation en émulsion. Il est utilisé dans la préparation de polymères en association avec d’autres monomères tels que l’acétate de vinyle, l’acide acrylique et l’acide méthylique utilisés dans les revêtements, les adhésifs et les agents d’étanchéité, ce qui offre une excellente adhérence et durabilité. Les matériaux composites fabriqués en polyester non saturé à l’aide de MPS améliorent la propriété mécanique.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Notes
sensibles à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2530-85-0
Formule moléculaire C10H20O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 248.35
Numéro MDL MFCD00008593
Clé InChI XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
CID PubChem 17318
Nom IUPAC 2-Méthylprop-2-énoate de 3-triméthoxysilylpropyl
Spécification
Point d’ébullition 190°C
Nom chimique ou matériau 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Quantité 500 g
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.431
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.045
Beilstein 1952435
Informations sur la solubilité Miscible with water.
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Poids de la formule 248.35
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement