Learn More
3-(méthacryloyloxy)propyltriméthoxysilane, 97 %
Description
Le 3-(méthacyloyloxy)propyltriméthoxysilane (MPS) agit comme un comonomère fonctionnel, qui est utilisé pour préparer le latex de polystyrène contenant du silanol par polymérisation en stérilisation. Il est utilisé dans la préparation de polymères en association avec d’autres monomères tels que l’acétate de vinyle, l’acide acrylique et l’acide méthylique utilisés dans les revêtements, les adhésifs et les agents d’étanchéité, ce qui offre une excellente adhérence et durabilité. Les matériaux composites en polyester non saturé en utilisant le MPS améliorent la propriété mécanique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Le 3-(méthacryloyloxy)propyltriméthoxysilane (MPS) agit comme un comonomère fonctionnel qui est utilisé pour préparer le latex de polystyrène ayant du silanol par polymérisation en émulsion. Il est utilisé dans la préparation de polymères en association avec d’autres monomères tels que l’acétate de vinyle, l’acide acrylique et l’acide méthylique utilisés dans les revêtements, les adhésifs et les agents d’étanchéité, ce qui offre une excellente adhérence et durabilité. Les matériaux composites fabriqués en polyester non saturé à l’aide de MPS améliorent la propriété mécanique.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Notes
sensibles à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 190°C |
| Nom chimique ou matériau | 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 1952435 |
| Point d’éclair | 92°C |
| Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
| SMILES | CO[Si](CCCOC(=O)C(C)=C)(OC)OC |
| Poids de la formule | 248.35 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Indice de réfraction | 1.431 |
| Show More |
RUO– À des fins de recherche uniquement