Learn More
3-(Méthacryloyloxy)propyltris(triméthylsiloxy)silane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379325
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11379325 25 g 25g
11369325 5 g 5g
11389325 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11379325 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16682.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 17096-07-0 | C16H38O5Si4 | 422.815 g/mol
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy) silane acts as a tetramethylsilane-protected silicate compound utilized for proteomics research. It is also used as a silane coupling agent, silane adhesion promoter, silane hydrophobing agent, silane dispersing agent and silane crosslinking agent. It is also employed as a silane moisture scavenger, polypropylene catalyst, silicate stabilizer, polyurethane endcapper silane, silane drying agent, silane curing agent and silane reinforcer. Further, it serves as a silylating agent, silane reducing agent, silyl building block and synthons in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le silane 3-(méthacryloyloxy)propyltris(triméthylsiloxy) agit comme un composé silicaté protégé par le tétraméthylsilane utilisé pour la recherche protéomique. Il est également utilisé comme agent de couplage du silane, promoteur d’adhérence du silane, agent hydrophobing du silane, agent de dispersion du silane et agent de réticulation du silane. Il est également utilisé comme agent de récupération d’humidité du silane, catalyseur en polypropylène, stabilisateur de silicaté, silane d’endcapsuleur en polyuréthane, agent de séchage du silane, agent de durcissement du silane et résolvant du silane. De plus, il sert d’agent de silylation, d’agent réducteur de silane, de bloc de construction de silyle et de synthons en chimie de synthèse.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec un agent oxydant puissant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17096-07-0
Formule moléculaire C16H38O5Si4
Poids moléculaire (g/mol) 422.815
Numéro MDL MFCD00053871
Clé InChI BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methacryloyloxy propyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsiloxy silyl propyl methacrylate, 3-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxan-3-yl propyl methacrylate, unii-d32s78j7t8, 3-methacryloyloxypropyl tris trimethylsiloxy silane, 3-methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsilyloxy silyl propyl methacrylate, methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-3,3,3-trimethyl-1,1-bis trimethylsilyl oxy disiloxanyl propyl methacrylate
CID PubChem 123371
Nom IUPAC 3-tris(triméthylsilyloxy)silylpropyl 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 112°C to 115°C (0.2mmHg)
Nom chimique ou matériau 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Quantité 25 g
Point d’éclair 201°C (393°F)
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 422.82
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.4175
Densité 0.93
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane