Learn More
3-Methoxy-1,2-propanediol, 97%, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methoxy-1,2-propanediol |
| Point d’ébullition | 218°C to 220°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1733242 |
| Poids de la formule | 106.12 |
| Pourcentage de pureté | 97% |