Learn More
3-méthoxy-1,2-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10214851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10214851 1 g Flacon en verre 1g
10557431 5 g Flacon en verre 5g
10791145 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10214851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 338390010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 623-39-2 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-39-2
Formule moléculaire C4H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 106.12
Numéro MDL MFCD00004719
Clé InChI PSJBSUHYCGQTHZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-methoxy-1,2-propanediol, 1,2-propanediol, 3-methoxy, 1-o-methylglycerol, glycerol 1-monomethyl ether, glycerin-alpha-monomethyl ether, glycerin-.alpha.-monomethyl ether, glycerin methyl ether, 3-methoxypropan-1,2-diol, 1-o-methyl-rac-glycerol, acmc-1bhm7
CID PubChem 92822
Nom IUPAC 3-méthoxypropane-1,2-diol
SMILES COCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-1, 2-propanediol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 133°C (35.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H3COCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4430 to 1.445
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.12
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 106.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide