Learn More
3-Methoxy-1,2-propanédiol, TRC
Code produit 17989064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17989064 5 g 5g
17928314 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17989064 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2665405G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-39-2
Formule moléculaire C4 H10 O3
Poids moléculaire (g/mol) 106.12
Synonyme 1-Methoxy-2,3-propanediol, 3-Methoxy-1,2-dihydroxypropane, Glycerin-α-monomethyl ether, Glycerol 1-monomethyl ether, NSC 6752
Nom IUPAC 3-méthoxypropane-1,2-diol
SMILES COCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-1,2-propanediol
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H10O3/c1-7-3-4(6)2-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Poids de la formule 106.063