Learn More
3-méthoxy-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11974731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11974731 10 g Flacon en verre 10g
11964731 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11974731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 137150100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1589-49-7 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1589-49-7
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Clé InChI JDFDHBSESGTDAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-1-propanol, 1-propanol, 3-methoxy, 3-methoxypropanol, trimethylene glycol monomethyl ether, beta-pgme, 1,3-propanediol monomethyl ether, unii-oak281wz1p, propylene glycol monomethyl ether, beta, oak281wz1p, mpol
CID PubChem 74116
Nom IUPAC 3-méthoxypropan-1-ol
SMILES COCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-1-propanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9420g/mL
Point d’ébullition 149.0°C to 150.0°C
Point d’éclair 38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3O(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589nm)
Quantité 10 g
Gravité spécifique 0.942
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methoxy-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.