Learn More
3-méthoxy-3-méthyl-1-butanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342817 100 mL 100mL
11352817 500 mL 500mL
11362817 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11342817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15953.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 56539-66-3 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol is a solvent that compares favorably with its isomer ethylene glycol monobutyl ether. It is employed as raw material for the production of industrial detergents. It is also used as solvent for paints, inks, and fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthoxy-3-méthyl-1-butanol est un solvant qui se compare favorablement à son éther monobutyl d’éthylène glycol isomère. Il est utilisé comme matière première pour la production de détergents industriels. Il est également utilisé comme solvant pour les peintures, les encres et les parfums.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56539-66-3
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.176
Numéro MDL MFCD00044771
Clé InChI MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
CID PubChem 62118
Nom IUPAC 3-méthoxy-3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)(CCO)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Densité 0.926
Point d’ébullition 173°C to 175°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Indice de réfraction 1.428
Quantité 100 mL
Beilstein 1732882
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté ≥98%