Learn More
Acide 3-méthoxy-4-(méthoxycarbonyl)phénylboronique, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 11906151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11906151
Marque: Thermo Scientific Acros 445480010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 603122-41-4
Formule moléculaire C9H11BO5
Poids moléculaire (g/mol) 210
Clé InChI YCXPWNGIPLGCOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, 3-methoxy-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-3-methoxyphenylboronic acid, 3-methoxy-4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-methoxy-4-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid, 3-methoxy-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 3-methoxy-4-methoxycarbonylphenylboronicacid, ycxpwngiplgcoj-uhfffaoysa-n, methyl 4-borono-2-methoxybenzoate
CID PubChem 17750256
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 210
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.