Learn More
Acide benzoïque 3-méthoxy-4-(trifluorométhyle), 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7032198
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15436407
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33574.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 276861-63-3
Formule moléculaire C9H7F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 220.147
Numéro MDL MFCD13185682
Clé InChI HBMINIVKUUVKEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-4-trifluoromethyl benzoic acid
CID PubChem 17964130
Nom IUPAC 3Acide-méthoxy-4-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 209°C to 211°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 220.15
Pourcentage de pureté 97%