Learn More
Acide benzoïque 3-méthoxy-5-(trifluorométhyle), 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15465147
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15465147
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32430.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53985-48-1
Formule moléculaire C9H7F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 220.147
Numéro MDL MFCD09025409
Clé InChI VAQSHRZOMRFBCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl, 3-carboxy-5-methoxybenzotrifluoride, 3-carboxy-5-trifluoromethyl anisole, 3methoxy-5-trifluoromethylbenzoic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzoicacid, 5-methoxy-3-trifluoromethyl benzoic acid, 3-trifluoromethyl-5-methoxybenzoic acid
CID PubChem 21544467
Nom IUPAC 3Acide-méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 141°C to 143°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 220.15
Pourcentage de pureté 97%