Learn More
Chlorure de 3-méthoxybenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
29.00€ - 724.00€
Identifiants chimiques
CAS | 824-98-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.61 |
Numéro MDL | MFCD00000907 |
Clé InChI | VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methoxybenzene, m-methoxybenzyl chloride, m-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-3-methoxy, anisole, m-chloromethyl, 3-methoxybenzylchloride, 3-chloromethyl anisole, 3-methoxy benzyl chloride, benzyl chloride,3-methoxy |
CID PubChem | 69994 |
Nom IUPAC | 1-(chlorométhyl)-3-méthoxybenzène |
SMILES | COC1=CC=CC(CCl)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12630.06 |
5 g |
29.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12630.14 |
25 g |
88.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470463
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12630.18 |
50 g |
150.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480463
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12630.30 |
250 g |
724.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
824-98-6 | |
156.61 | |
VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N | |
69994 | |
COC1=CC=CC(CCl)=C1 |
C8H9ClO | |
MFCD00000907 | |
3-methoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methoxybenzene, m-methoxybenzyl chloride, m-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-3-methoxy, anisole, m-chloromethyl, 3-methoxybenzylchloride, 3-chloromethyl anisole, 3-methoxy benzyl chloride, benzyl chloride,3-methoxy | |
1-(chlorométhyl)-3-méthoxybenzène |
Especificaciones
3-Methoxybenzyl chloride | |
122°C to 123°C (12 mmHg) | |
C8H9ClO | |
UN1760 | |
3-methoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methoxybenzene, m-methoxybenzyl chloride, m-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-3-methoxy, anisole, m-chloromethyl, 3-methoxybenzylchloride, 3-chloromethyl anisole, 3-methoxy benzyl chloride, benzyl chloride,3-methoxy | |
COC1=CC=CC(CCl)=C1 | |
156.61 | |
156.61 |
824-98-6 | |
101°C (213°F) | |
MFCD00000907 | |
636684 | |
VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N | |
1-(chlorométhyl)-3-méthoxybenzène | |
69994 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, N.S.A.
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only