Learn More
3-Méthoxyphénol, Mikromol™
Description
3-méthoxyphénol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methoxyphenol |
| CAS | 150-19-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Methoxyphenol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H8 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Guaiacol Imp. H (EP), 3-Methoxyphenol, Guaiacol Impurity H |
| SMILES | COc1cccc(O)c1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.14 |
| Quantité | 100 mg |
| Afficher plus |