Learn More
3-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327985
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11327985
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08091.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 39232-91-2 | C7H11ClN2O | 174.628 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39232-91-2
Formule moléculaire C7H11ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 174.628
Numéro MDL MFCD00044416
Clé InChI GMXFZBZOVZOYNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 3-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-methoxyphenyl-, monohydrochloride, 3-methoxy-phenylhydrazine hydrochloride, acmc-20an1f, ksc491e7n, 3-methoxyphenyl-hydrazine hcl, 3-methoxyphenylhydrazine, hcl, 3-methoxyphenylhydrazin hydrochloride, m-methoxyphenylhydrazine hydrochloride
CID PubChem 2723940
Nom IUPAC (3-méthoxyphényl)hydrazine ; Chlorhydrate
SMILES COC1=CC=CC(=C1)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∽142°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 5304389
Poids de la formule 174.63
Pourcentage de pureté 98%