Learn More
3-méthoxypropionitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11357116
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
110-67-8
C4H7NO
85.106
MFCD00001958
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
3-methoxypropionitrile, propanenitrile, 3-methoxy, 2-cyanoethyl methyl ether, 3-methoxypropylnitrile, beta-methoxypropionitrile, 1-cyano-2-methoxyethane, propionitrile, 3-methoxy, 3-methoxypropannitril, 3-methoxypropiononitrile, beta-methyoxypropionitrile
61032
3-méthoxypropanenitrile
COCCC#N
110-67-8
C4H7NO
85.106
MFCD00001958
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
3-methoxypropionitrile, propanenitrile, 3-methoxy, 2-cyanoethyl methyl ether, 3-methoxypropylnitrile, beta-methoxypropionitrile, 1-cyano-2-methoxyethane, propionitrile, 3-methoxy, 3-methoxypropannitril, 3-methoxypropiononitrile, beta-methyoxypropionitrile
61032
3-méthoxypropanenitrile
COCCC#N
3-Methoxypropionitrile is used as a component in high power lithium ion batteries. It is used as pharmaceutical intermediates. It acts as a good solvent for plastic polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthoxypropionitrile est utilisé comme composant dans les batteries lithium-ion haute puissance. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il agit comme un bon solvant pour les polymères plastiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (540 g/l) à 25°C.
Remarques
Sensible à l’humidité. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Methoxypropionitrile
Point de fusion -63°C
Densité 0.938
pH 6.8
Point d’ébullition 164°C to 165°C
Point d’éclair 66°C (150°F)
Odeur Weak
Indice de réfraction 1.403
Quantité 500 mL
Beilstein 1739284
Informations sur la solubilité Soluble in water. (540g/L) at 25°C.
Poids de la formule 85.11
Pourcentage de pureté 99%