Learn More
Solution de 3-méthoxypropylamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12922075 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12922075 500 mL Flacon 500mL
12902075 100 mL Flacon -
12912075 250 mL Flacon 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12922075 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A 001 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    124.66€ / 500mL
    Économisez 13.34€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 5332-73-0
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Numéro MDL MFCD00014831
Clé InChI FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1672
Nom IUPAC 3-methoxypropan-1-amine
SMILES COCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxypropylamine
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L
Type Solution standard monocomposante
Solvent or Matrix Eau
Quantité 500 mL