Learn More
3-méthoxythiophène-2-carbaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10452104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10452104 1 g Flacon en verre ambré 1g
10209643 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10452104 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC68604DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 35134-07-7
Formule moléculaire C6H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 142.17
Numéro MDL MFCD01571098
Clé InChI KGJDTMQUUPIAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thenaldehyde, 2-formyl-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenealdehyde, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-methoxy-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde #
CID PubChem 588315
Nom IUPAC 3-methoxythiophene-2-carbaldehyde
SMILES COC1=C(SC=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxythiophene-2-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 142.18
Pourcentage de pureté 97%