Learn More
3-Méthoxythiophène, 98%
Code produit 10188362 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10188362 1 g Flacon en verre 1g
10548663 5 g Flacon en verre -
13488538 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10188362 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 381680010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS : 17573-92-1 | C5H6OS| 114,17 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17573-92-1
Formule moléculaire C5H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 114.17
Numéro MDL MFCD00043894
Clé InChI RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 3-methoxy, 3-methoxy-thiophene, pubchem8863, acmc-1bow6, 3-methoxythiophene, ksc491i4p, bidd:gt0411
CID PubChem 140249
Nom IUPAC 3-méthoxythiophène
SMILES COC1=CSC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methoxythiophene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron
Densité 1.1430g/mL
Point d’ébullition 80.0°C to 82.0°C (65.0 mmHg)
Point d’éclair 49°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5300 to 1.5320 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.143
Poids de la formule 114.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methoxythiophene
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO– À des fins de recherche uniquement