Learn More
3-Méthoxythiophène, 98%
Code produit 13488538 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13488538 25 g Flacon en verre 25g
10188362 1 g Flacon en verre 1g
10548663 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13488538 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 381680250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 17573-92-1 | C5H6OS| 114,17 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17573-92-1
Formule moléculaire C5H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 114.17
Numéro MDL MFCD00043894
Clé InChI RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 3-methoxy, 3-methoxy-thiophene, pubchem8863, acmc-1bow6, 3-methoxythiophene, ksc491i4p, bidd:gt0411
CID PubChem 140249
Nom IUPAC 3-méthoxythiophène
SMILES COC1=CSC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxythiophene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron
Densité 1.1430g/mL
Point d’ébullition 80.0°C to 82.0°C (65.0 mmHg)
Point d’éclair 49°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5300 to 1.5320 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.143
Poids de la formule 114.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxythiophene
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO– À des fins de recherche uniquement
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.