Learn More
3-méthoxythiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475037 25 g 25g
11455037 1 g -
11465037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21940.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17573-92-1 | C5H6OS | 114.162 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17573-92-1
Formule moléculaire C5H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 114.162
Numéro MDL MFCD00043894
Clé InChI RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 3-methoxy, 3-methoxy-thiophene, pubchem8863, acmc-1bow6, 3-methoxythiophene, ksc491i4p, bidd:gt0411
CID PubChem 140249
Nom IUPAC 3-méthoxythiophène
SMILES COC1=CSC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxythiophene
Densité 1.147
Point d’ébullition 60°C to 61°C (12 mmHg)
Point d’éclair 49°C (120°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.532
Quantité 25 g
Numéro UN UN3271
Beilstein 106404
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 114.17
Pourcentage de pureté 99%