Learn More
3-méthyl-1-butyne, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3593300 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1mL
Code produit. 10457493
Marque: Thermo Scientific Acros 392740010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 598-23-2 | C5H8 | 68.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-23-2
Formule moléculaire C5H8
Poids moléculaire (g/mol) 68.12
Numéro MDL MFCD00039853
Clé InChI USCSRAJGJYMJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-methyl, isopentyne, isopropylacetylene, isopropyl acetylene, 3-methylbutyne, 2-methyl-3-butyne, 3-methyl-but-1-yne, 3-methyl,1-butyne
CID PubChem 69019
ChEBI CHEBI:87379
Nom IUPAC 3-méthylbut-1-yne
SMILES CC(C)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-butyne
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.6660g/mL
Point d’ébullition 29.5°C
Point d’éclair -30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHC∽CH
Indice de réfraction 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589nm)
Quantité 1 mL
Gravité spécifique 0.666
Poids de la formule 68.12
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-1-butyne
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.