Learn More
3-Méthyl-1-pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11416086
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11416086
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22356.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 589-35-5 | C6H14O | 102.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-35-5
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.177
Numéro MDL MFCD00002937
Clé InChI IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol
CID PubChem 11508
ChEBI CHEBI:87381
Nom IUPAC 3-méthylpentan-1-ol
SMILES CCC(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-pentanol
Densité 0.823
Point d’ébullition 151°C to 152°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.418
Quantité 5 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1718979
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 98%