Learn More
3-méthyl-2-butanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3736902 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
250mL
5L
Code produit. 10338450
Marque: Thermo Scientific Acros 218772500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 563-80-4 | C5H10O | 86.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-80-4
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00008919
Clé InChI SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
CID PubChem 11251
Nom IUPAC 3-méthylbutan-2-one
SMILES CC(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-butanone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -92.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 94.0°C to 95.0°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCOCH3
Indice de réfraction 1.3870 to 1.3890
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 682
Merck Index 15, 6162
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6g/L (20 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-2-butanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.