Learn More
3-méthyl-2-butén-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10153950 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10153950
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 556-82-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-82-1
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00002916
Clé InChI ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol
CID PubChem 11173
ChEBI CHEBI:16019
Nom IUPAC 3-méthylbut-2-en-1-ol
SMILES CC(C)=CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-buten-1-ol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 140.0°C
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2OH
Indice de réfraction 1.4420 to 1.4440
Quantité 5 g
Beilstein 01, 444
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: 170g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide