Learn More
3-méthyl-2-buténal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026296
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11416410
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22226.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-86-8 | C5H8O | 84.118 g/mol
3-Methyl-2-butenal is used in small quantities as food flavor in alcoholic beverages, chewing gums, confection frosting, frozen dairy, fruit ice, gelatin pudding, hard and soft candy and jam jelly. Used in daily flavor, and cosmetic flavor in perfumes. A starting material for the synthesis of vitamin A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthyl-2-buténal est utilisé en petites quantités comme arôme alimentaire dans les boissons alcoolisées, les gommes à mâcher, les glaçages de friandises, les produits laitiers congelés, la glace aux fruits, la gélatine, le pudding, les bonbons durs et mous et la confiture. Utilisé dans les arômes quotidiens et les arômes cosmétiques dans les parfums. Produit de départ pour la synthèse de la vitamine A.
Solubilité
Soluble dans l’eau (110 g/l).
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’air, de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-86-8
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.118
Numéro MDL MFCD00010291
Clé InChI SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-butenal, prenal, 3-methylcrotonaldehyde, senecialdehyde, 3,3-dimethylacrolein, senecioaldehyde, 2-butenal, 3-methyl, beta,beta-dimethylacrolein, crotonaldehyde, 3-methyl, beta-methylcrotonaldehyde
CID PubChem 61020
ChEBI CHEBI:15825
Nom IUPAC 3-méthylbut-2-énal
SMILES CC(=CC=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-butenal
Point de fusion -20°C
Densité 0.88
Point d’ébullition 136°C
Point d’éclair 37°C (99°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire (CH3)2C=CHCHO
Indice de réfraction 1.4613
Quantité 5 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 1734740
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,8448
Informations sur la solubilité Soluble in water (110g/L).
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-2-butenal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Methyl-2-butenal