Learn More
3-Méthyl-3-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371637
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11371637
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L04625.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 597-96-6 | C7H16O | 116.204 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 597-96-6
Formule moléculaire C7H16O
Poids moléculaire (g/mol) 116.204
Numéro MDL MFCD00021839
Clé InChI KYWJZCSJMOILIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-pentanol, 3-methyl-hexanol-3, 3-methyl-hexanol-3 german, acmc-20an0r, 4-01-00-01749 beilstein handbook reference
CID PubChem 11708
Nom IUPAC 3-méthylhexan-3-ol
SMILES CCCC(C)(CC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-3-hexanol
Densité 0.823
Point d’ébullition 143°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Indice de réfraction 1.4235
Quantité 5 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1719032
Poids de la formule 116.2
Pourcentage de pureté 99%