Learn More
[3-Méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridin-2-yl]méthanol, Mikromol™
Description
[3-Méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridin-2-yl]méthanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| CAS | 103577-66-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H10 F3 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-Pyridinemethanol, 3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 2-Hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine, [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10F3NO2/c1-6-7(4-14)13-3-2-8(6)15-5-9(10,11)12/h2-3,14H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(CO)nccc1OCC(F)(F)F |
| Nom IUPAC | [3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridine-2-yl]méthanol |
| Afficher plus |