Learn More
3-Méthyl-4-nitrobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081359
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
Code produit. 11443684
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11301.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 96784-54-2 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
3-Methyl-4-nitrobenzonitrile is used to produce 4-amino-3-methyl-benzonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthyl-4nitrobenzonitrile est utilisé pour produire le 4-amino-3-méthyl-benzonitrile.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96784-54-2
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.148
Numéro MDL MFCD00017615
Clé InChI IHVNKSXTJZNBQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 3-methyl-4-nitro, 5-cyano-2-nitrotoluene, 3-methyl-4-nitro-benzonitrile, 3-methyl-4-nitrobenzenecarbonitrile, 4-nitro-m-tolunitrile, 4-cyano-2-methylnitrobenzene, ihvnksxtjznbqa-uhfffaoysa
CID PubChem 2801434
Nom IUPAC 3-méthyl-4-nitrobenzonitrile
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C#N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-4-nitrobenzonitrile
Point de fusion 78°C to 84°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2443778
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 97%