Learn More
3-méthyl-4-nitrobenzotrifluorure, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11964591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11964591 1 g 1g
11974591 5 g 5g
2 options
Code produit. 11964591
Marque: Thermo Scientific Acros 446460010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 67192-42-1
Clé InChI PCCXJSOGGOWRJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-4-nitrobenzotrifluoride, 2-methyl-1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl-2-methyl-1-nitrobenzene, 2-methyl-1-nitro-4-trifluoromethyl-benzene, 3-methyl-4-nitrobenzotrifluoroide, 1-nitro-2-methyl-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-methyl-1-nitro-4-trifluoromethyl
CID PubChem 144223
Nom IUPAC 2-méthyl-1-nitro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride
Point d’ébullition 95.0°C (13.0 Torr)
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Quantité 1 g
Poids moléculaire (g/mol) 205.13
Poids de la formule 205.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.